Läs mer
2-Methylglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylglutaric acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 146.0579 |