Läs mer
2-metylheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356649 1 g 1g
11366649 5 g 5g
11376649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11356649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26220.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.232 g/mol
2-metylheptan är en gasdetektor och den används i RD DIN40 andningsmask med gasfilter typ A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-metylheptan är en
gasdetektor och den används i RD DIN40 andningsmask med gasfilter typ A.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-27-8
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00009518
InChI-nyckel JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
PubChem CID 11594
IUPAC-namn 2-metylheptan
LEDER CCCCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylheptane
Densitet 0.698
Kokpunkt 116°C
Flampunkt 4°C (40°F)
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2CH2CH2CH3
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1262
Beilstein 1696862
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 114.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.