Läs mer
2-Methylheptanoic acid, 98%
Produktkod. 11429547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429547 5 g 5g
11439547 25 g 25g
11449547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22050.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188-02-9
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00142944
InChI-nyckel NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
PubChem CID 14475
IUPAC-namn 2-metylheptansyra
LEDER CCCCCC(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylheptanoic acid
Densitet 0.906
Kokpunkt 139°C to 141°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.