Läs mer
2-Methylhex-2-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylhex-2-enoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+ |
| Formel vikt | 128.0837 |