Läs mer
2-metylhexansyra, TRC
Produktkod. 30478587
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30478587 100 mg
1 options
Produktkod. 30478587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312388100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylhexanoic acid
CAS 4536-23-6
Molekylformel C7H14O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CCCCC(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 130.0994