Learn More
2-Methylhexanoyl chloride, 97%
Product Code. 11334806
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11334806 1 g 1g
11324806 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11334806 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32829.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41693-47-4 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41693-47-4
Molekylformel C7H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 148.63
MDL-nummer MFCD01318644
InChI-nyckel WKEBLSOTVYFYKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcaproyl chloride, 2-methyl hexanoyl chloride, hexanoyl chloride,2-methyl
PubChem CID 3458543
IUPAC-namn 2-metylhexanoylklorid
LEDER CCCCC(C)C(Cl)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methylhexanoyl chloride
Densitet 0.957
Kokpunkt 163°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2920
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 148.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.