Läs mer
2-Methylhydroquinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15811191
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15811191 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15811191 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208010100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 95-71-6
Smältpunkt 124°C to 127°C
Molekylformel 2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
MDL-nummer MFCD00002345
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone, 2-Methylhydroquinone
Molekylvikt (g/mol) 124.14