Läs mer
2-metylimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712017
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10712017 5 g 5g
10147752 250 mg 250mg
10126312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712017 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21701DE
Kemiska identifierare
CAS 21801-79-6
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.18
MDL-nummer MFCD00244615
InChI-nyckel FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC-namn 2-metylimidazo[l,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%