Läs mer
2-metylimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110294
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10147752
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC21701CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21801-79-6
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.18
MDL-nummer MFCD00244615
InChI-nyckel FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC-namn 2-metylimidazo[l,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%