Läs mer
2-metylimidazo[1,2-a]pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467467
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467467 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15467467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35114.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 934-37-2 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 934-37-2
Smältpunkt 39 °C till 42 °C
Kokpunkt 148 °C (20 mmHg)
Molekylformel C8H8N2
MDL-nummer MFCD02251330
Kvantitet 1 g
Känslighet Mycket hygroskopisk
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-methylh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl, methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-methyl
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel BZACBBRLMWHCNM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN2C=CC=CC2=N1
IUPAC-namn 2-metylimidazo[l,2-a]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 132.166
PubChem CID 136742
Formel vikt 132.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.