Läs mer
2-metylimidazo[4,5-c]pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349675 250 mg 250mg
11329675 1 g 1g
11339675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19131.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63604-59-1 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin används som en antagonist mot trombocytaktiverande faktor (PAF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin används som
en antagonist mot trombocytaktiverande faktor (PAF).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63604-59-1
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD03426025
InChI-nyckel JWQVOMJORQXNME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl-1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methylimidazo 4,5-c pyridine, 8-methyl-3-deazapurine, 8-methyl-3,7,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, acmc-20anq0, 2-methyl-5-azabenzimidazole, 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl
PubChem CID 373077
IUPAC-namn 2-metyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridin
LEDER CC1=NC2=C(N1)C=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Smältpunkt 176°C to 178°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3234
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.