Läs mer
2-metylimidazol, 97 %
Produktkod. 11428926
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428926 100 g 100g
11438926 500 g 500g
11448926 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17063.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.21 SEK
    453.65 SEK / 100g
    Save 51.56 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 693-98-1 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
2-Methylimidazol används som ett råmaterial för framställning av nitroimidazolantibiotika, vilket är användbart för att bekämpa anaeroba bakteriella och parasitära infektioner. Det fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används också som härdare eller accelerator för epoxiharts och hjälpmedel för textilfärger. Vidare fungerar det som en katalysator för återveckning av förstärkt färgat fluorescerande protein. Det är också användbart som en byggsten i syntesen av biologiskt aktiva föreningar. Utöver detta används det som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom metronidazol och dimetridazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methylimidazol används som råmaterial för framställning av nitroimidazolantibiotika, vilket är användbart för att bekämpa anaeroba bakteriella och parasitära infektioner. Det fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används också som härdare eller accelerator för epoxiharts och hjälpmedel för textilfärger. Vidare fungerar det som en katalysator för återveckning av förstärkt färgat fluorescerande protein. Det är också användbart som en byggsten i syntesen av biologiskt aktiva föreningar. Utöver detta används det som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom metronidazol och dimetridazol.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-98-1
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.11
MDL-nummer MFCD00005190
InChI-nyckel LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
PubChem CID 12749
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol
LEDER CC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazole
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kokpunkt 267°C to 268°C
Flampunkt 155°C (311°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1368
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 82.11
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylimidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylimidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.