Läs mer
2-metylimidazol, 97 %
Beskrivning
2-Metylimidazol används som råmaterial för framställning av nitroimidazolantibiotika, vilket är användbart för att bekämpa anaeroba bakteriella och parasitinfektioner. Det fungerar som en ligand i koordinationskemin. Det används också som härdare eller accelerator för epoxiharts och som hjälpmedel för textilfärger. Dessutom fungerar det som katalysator för omvikning av förstärkt färgat fluorescerande protein. Det är också användbart som byggsten i syntesen av biologiskt aktiva föreningar. Utöver detta används det som ett aktivt läkemedelssubstantiär intermediär såsom metronidazol och dimetridazol.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylimidazol används som råmaterial för framställning av nitroimidazolantibiotika, vilket är användbart för att bekämpa anaeroba bakteriella och parasitära infektioner. Det fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används också som härdare eller accelerator för epoxiharts och hjälpmedel för textilfärger. Vidare fungerar det som en katalysator för återveckning av förstärkt färgat fluorescerande protein. Det är också användbart som en byggsten i syntesen av biologiskt aktiva föreningar. Utöver detta används det som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom metronidazol och dimetridazol.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylimidazole |
| Smältpunkt | 142 °C till 144 °C |
| Kokpunkt | 267 °C till 268 °C |
| Flampunkt | 155 °C (311 °F) |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN3259 |
| Beilstein | 1368 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 82.11 |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.