Läs mer
2-metylimidazol, 99 %
Produktkod. 10346530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346530 500 g Plastflaska 500g
10336530 100 g Plastflaska 100g
10061190 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127005000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 693-98-1 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-98-1
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.11
MDL-nummer MFCD00005190
InChI-nyckel LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
PubChem CID 12749
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol
LEDER CC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142,0 °C till 145,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 270,0 °C
Flampunkt 155 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 23, 65
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 267 g/L (20 °C)
Formel vikt 82.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylimidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.