Läs mer
2-Methylimidazole-d5 (Major), TRC
Produktkod. 30482289
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482289 10 mg
30483032 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31298710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697806-98-7
Molekylformel C4HD5N2
Molekylvikt (g/mol) 87.13
Synonym 1H-2-Methylimidazole-d5, 2-Methyl-1H-imidazole-d5, 2MZ-d5, 2MZ-H-d5, 2MZ-PW-d5, Actiron 2MI-d5, Curezol 2MZ-d5, Curezol 2MZ-P-d5, Denka CN 25-d5, Epicure MI 2-d5, Epikure MI 2-d5, Imicure AMI 2-d5, NSC 21394-d5
LEDER [2H]C1=C(N=C(N1)C([2H])([2H])[2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazole-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D