Läs mer
2-Methylimidazole-d6, TRC
Produktkod. 30180239
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180239 5 mg
30180204 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3129865MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173022-19-9
Molekylformel C4 D6 N2
Molekylvikt (g/mol) 88.1408
Synonym 1H-Imidazole-1,4,5-d3, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole-1,4,5-d3 (ACI), 2-Methylimidazole-d6, 2-Methyl-1H-imidazole-D6
IUPAC-namn 1,4,5-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)imidazole
LEDER [2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazole-d6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
Formel vikt 88.0908