missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-metylimidazol, MP Biomedicals

Produktkod. 11407285 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407285 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11407285 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520938180

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylimidazole
CAS 693-98-1
Molekylformel C4H6N2
MDL-nummer MFCD00005190
Kvantitet 100 g
Synonym 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
InChI-nyckel LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=CN1
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 82.11
PubChem CID 12749
Formel vikt 82.11
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.