Läs mer
2-Metylimidazol, TRC
Produktkod. 30041145
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041145 1 g
30005154 100 g
30006645 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3129851G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-98-1
Molekylformel C4 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Synonym 2-Methylimidazole, 2-Methyl-1H-imidazole, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-, Imidazole, 2-methyl- (6CI,8CI), 2-Methyl-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole, 2-Methylimidazole, 2MI, 2MZ, 2MZ-H, 2MZ-PW, Actiron 2MI, Curezol 2MZ, Curezol 2MZ-H, Curezol 2MZ-P, Denka CN 25, Dyhard MI-FF, Epicure MI 2, Epikure MI 2, Imicure AMI 2, MI 2, NSC 21394
IUPAC-namn 2-metyl-1H-imidazol
LEDER Cc1ncc[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-imidazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 82.0531
Procent renhet >95%