Läs mer
2-Methylindazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 34252-44-3 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. G (EP), 2H-Indazole-3-carboxylic acid','2-methyl-, 2-Methylindazole-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cn1nc2ccccc2c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methylindazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0586 |