Läs mer
2-Methylindole-3-acetic acid, 98+%
Produktkod. 11329625
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329625 1 g 1g
11339625 5 g 5g
11349625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19071.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1912-43-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1912-43-2
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00075006
InChI-nyckel QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-acetic acid, 2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-methylindole-3-aceticacid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-methyl, 2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-2-methylindol-3-yl acetic acid, pubchem7229, acmc-209euw, 2-methylindole-3acetic acid
PubChem CID 589107
IUPAC-namn 2-(2-metyl-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylindole-3-acetic acid
Smältpunkt 198°C to 204°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 152701
Formel vikt 189.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.