Läs mer
2-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylindole-3-acetic Acid |
| CAS | 1912-43-2 |
| Molekylformel | C11H11NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylindole-3-acetic Acid, 2-Methyl-3-indolylacetic Acid, 2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-Methyl-1H-indole-3-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.079 |