Läs mer
2-metylindol-3-karboxaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10381413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10381413 25 g Glasflaska 25g
10391413 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379720250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5416-80-8
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00012077
InChI-nyckel CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
IUPAC-namn 2-metyl-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204°C to 205°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.