Läs mer
2-Methylindole, 98+%
Produktkod. 11449662
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449662 50 g 50g
11459662 250 g 250g
11439662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449662 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10764.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
2-Methylindol används som en reaktant för regioselektiv syntes av oxopyrrolidinanaloger via jodkatalyserad Markovnikov-additionsreaktion, Friedel-Crafts-alkyleringsreaktioner, beredning av tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer-additions-immunomodulatorer och Michael-oxigenas-immunomodulatorer. (COX-1)/cyklooxygenas-2 (COX-2)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Methylindol används som en reaktant för regioselektiv syntes
av oxopyrrolidinanaloger via jodkatalyserad Markovnikov-additionsreaktion, Friedel-Crafts-alkyleringsreaktioner, framställning av tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella immunomodulatorer för Michael-additionsreaktioner och immunomodulatorer mot cancer. cyklooxygenas-1 (COX-1)/cyklooxygenas-2 (COX-2)-hämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-20-5
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00005616
InChI-nyckel BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
PubChem CID 7224
ChEBI CHEBI:49402
IUPAC-namn 2-metyl-lH-indol
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylindole
Smältpunkt 56°C to 60°C
Densitet 1.07
Kokpunkt 272°C to 273°C
Flampunkt 141°C (285°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 109781
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 131.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.