Läs mer
2-Methylindole, Mikromol™
Produktkod. 30052504
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052504 25 mg
1 options
Produktkod. 30052504 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0477.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylindole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylindole
CAS 95-20-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylindole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
LEDER Cc1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn 2-methyl-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 131.1745
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 131.0735 g/mol