Läs mer
2-Methylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylindole |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3 |
| Formel vikt | 131.0735 |