Läs mer
2-metylindolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10636471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636471 5 mL Glasflaska 5ml
10104780 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6872-06-6 | C9H11N | 133.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-6872
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00005706
InChI-nyckel QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylindoline, 2-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 2,3-dihydro-2-methylindole, 1h-indole, 2,3-dihydro-2-methyl, indoline, 2-methyl, 2-methyl-2,3-dihydroindole, dihydroindole, 2-methyl, alpha-methyldihydroindole, .alpha.-methyldihydroindole, 2,3-dihydro-2-methyl-1h-indole
PubChem CID 23305
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylindoline
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -51°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 227°C (1013.0 Mbar)
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5680 to 1.57
Kvantitet 5 mL
Beilstein 20, 279
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Formel vikt 133.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylindoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.