missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylindoline-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylindoline-d3 |
| CAS | 1246815-31-5 |
| Molekylformel | C9H8D3N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole-d3, NSC 65598-d3, alpha-Methyldihydroindole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.21 |
| Formel vikt | 136.108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?