Läs mer
2-Methylindoline, Mikromol™
Produktkod. 17930556
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17930556 100 mg
1 options
Produktkod. 17930556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0477.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylindoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylindoline
CAS 6-6-6872
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylindoline
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methylindoline, Indapamide Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
LEDER CC1Cc2ccccc2N1
IUPAC-namn 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 133.0891 g/mol