Läs mer
2-Methylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylindoline |
| CAS | 6872-06-6 |
| Molekylformel | C9 H11 N |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | (±)-2-Methylindoline, 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-1H-indoline, 2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598, alpha-Methyldihydroindole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vikt | 133.0891 |