Läs mer
2-Methylisoborneol, TRC
Produktkod. 30137527
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137527 1 g
17998124 100 mg
17919084 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2363901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2371-42-8
Molekylformel C11 H20 O
Molekylvikt (g/mol) 168.28
Synonym 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl- (6CI,7CI), 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo-, rel-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 2-Methylisoborneol, 2-endo-Methyl-2-exo-bornanol, exo-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
IUPAC-namn rac-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Methylisoborneol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Formel vikt 168.1514
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.