Läs mer
2-metylisoindol-1,3-dion, TRC
Produktkod. 30468410
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468410 25 g
30472599 5 g
30464928 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31436025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-44-7
Molekylformel C9 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Synonym 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
IUPAC-namn 2-metylisoindol-1,3-dion
LEDER CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide-N-methyl
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Formel vikt 161.0477