Läs mer
2-metylisotiazolonhydroklorid,≥ 99,9, MP Biomedicals
Produktkod. 11411571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411571 500 mg 500mg
11421571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215952290
Kemiska identifierare
CAS 26172-54-3
Molekylformel C4H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 151.608
MDL-nummer MFCD06804636
InChI-nyckel SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
IUPAC-namn 2-metyl-l,2-tiazol-3-on;hydroklorid
LEDER CN1C(=O)C=CS1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Typ 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Fysisk form Kristallin
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 151.6