Läs mer
2-metylisotiazolonhydroklorid,≥ 99,9, MP Biomedicals
Produktkod. 11421571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421571 1 g 1g
11411571 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215952291
Kemiska identifierare
CAS 26172-54-3
Molekylformel C4H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 151.608
MDL-nummer MFCD06804636
InChI-nyckel SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
IUPAC-namn 2-metyl-l,2-tiazol-3-on;hydroklorid
LEDER CN1C(=O)C=CS1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Typ 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Fysisk form Kristallin
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 151.6
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .