Läs mer
2-Methyllamotrigine Methanesulfonate, TRC
Produktkod. 17950675
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17950675 50 mg -
17920805 1 mg -
17905025 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17950675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31535050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1152091-69-4
Molekylformel C10 H9 Cl2 N5 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 366.22
Synonym 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-2-methyl-1,2,4-triazinium Methane Sulfonate
IUPAC-namn 6-(2,3-dichlorophenyl)-3-imino-2-methyl-1,2,4-triazin-5-amine;methanesulfonic acid
LEDER CN1N=C(C(=NC1=N)N)c2cccc(Cl)c2Cl.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyllamotrigine Methanesulfonate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9Cl2N5.CH4O3S/c1-17-10(14)15-9(13)8(16-17)5-3-2-4-6(11)7(5)12;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3,(H3,13,14,15);1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 365.0116