Läs mer
2-Methylmaleic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylmaleic acid |
| CAS | 498-23-7 |
| Molekylformel | C5H6O4 |
| MDL-nummer | MFCD00078086 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.10 |
| Procent renhet | 98% |