Läs mer
2-Metylmalonsyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309046
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309046 1 ml
1 options
Produktkod. 30309046 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15089080AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Analyt- eller komponentnamn Methylmalonic acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H6 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Methylmalonic Acid, Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER CC(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylpropanedioinsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 118,0266 g/mol