Läs mer
2-metylnaftalen, 96 %
Produktkod. 11367715
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367715 100 g 100g
11377715 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02459.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142,201 g/mol
Den huvudsakliga användningen av metylnaftalen är som råmaterial för färgämnesdispergeringsmedel och värmeöverföringsoljor och som lösningsmedel för jordbrukskemikalier. Det har använts som en indikator på rökexponering i livsmedel och förpackningsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
De huvudsakliga användningsområdena för metylnaftalen är som råmaterial för dispergeringsmedel för färgämnen och värmeöverföringsoljor och som lösningsmedel för jordbrukskemikalier. Det har använts som en indikator på rökexponering i livsmedel och förpackningsmaterial.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol, kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-57-6
Molekylformel C11H10
Molekylvikt (g/mol) 142.201
MDL-nummer MFCD00004118
InChI-nyckel QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC-namn 2-metylnaftalen
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnaphthalene
Smältpunkt 31 °C till 35 °C
Densitet 1.001
Kokpunkt 241 °C till 243 °C
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 906859
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol, kloroform, metanol.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylnaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.