missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylnaphthalene-D10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylnaphthalene-d10 |
| CAS | 7297-45-2 |
| Molekylformel | C11 2H10 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7','7-(methyl-d3)-, 7-(Methyl-d3)naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, β-Methylnaphthalene-d10, 2-Methylnaphthalene D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-(trideuteriomethyl)naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.26 |
| Formel vikt | 152.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?