Läs mer
2-metylnaftalen, TRC
Produktkod. 30478270
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30478270 25 g
1 options
Produktkod. 30478270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32313025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Molekylformel C11 H10
Kvantitet 25 g
Synonym Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
LEDER Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-metylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Formel vikt 142.0783