Läs mer
2-metylnafto[1,2-d]tiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495377
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495377 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11495377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22725.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2682-45-3 | C12H9NS | 199.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Smältpunkt 95 °C till 97 °C
Molekylformel C12H9NS
MDL-nummer MFCD00004951
Kvantitet 5 g
Synonym 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
InChI-nyckel OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC-namn 2-metylbenso[e][1,3]bensotiazol
Molekylvikt (g/mol) 199.27
PubChem CID 75892
Formel vikt 199.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.