Läs mer
2-metylnonan, 98+%
Produktkod. 11475796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475796 25 g 25g
11455796 1 g 1g
11465796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20849.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871-83-0
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.29
MDL-nummer MFCD00027321
InChI-nyckel SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
PubChem CID 13379
IUPAC-namn 2-metylnonan
LEDER CCCCCCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnonane
Densitet 0.72
Kokpunkt 166 °C
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Odör Petroleumliknande
Linjär formel CH3(CH2)6CH(CH3)2
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1696990
Formel vikt 142.29
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.