Läs mer
2-Metylnonan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320657
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30320657 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30320657 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15114000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnonane
CAS 871-83-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylnonane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H22
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methylnonane, NSC 24849
InChI formel InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCCCC(C)C
IUPAC-namn 2-metylnonan
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 142.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 142,1722 g/mol