Läs mer
2-Methyloctane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312387
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312387 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30312387 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15114100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyloctane
CAS 3221-61-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyloctane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H20
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methyloctane, NSC 23695
InChI formel InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCC(C)C
IUPAC-namn 2-methyloctane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 128.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 128.1565 g/mol