Specifications
| CAS | 107-41-5 |
| Smältpunkt | -40°C |
| Kokpunkt | 197°C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C6H14O2 |
| MDL-nummer | 4547 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol |
| InChI-nyckel | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(CC(C)(C)O)O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methyl-2,4-pentanediol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.