Läs mer
2-metylpentan, TRC
Produktkod. 17951855
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
17951855 25 mL
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 17951855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22638025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Molekylformel C6 H14
Kvantitet 25 mL
Synonym Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCCC(C)C
IUPAC-namn 2-metylpentan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Formel vikt 86.1096