Läs mer
2-Methylpentanedioic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16413459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16413459 1 g
1 options
Produktkod. 16413459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW017524
MedChemExpress 2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpentanedioic acid
CAS 617-62-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism