Läs mer
2-Methylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylphenanthrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-10H,1H3 |
| Formel vikt | 192.0939 |
| Procent renhet | >95% |