missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylphenol D8, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Cresol-d8 |
| CAS | 203645-65-2 |
| Molekylformel | C7 2H8 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol-d, 6-(methyl-d3)- (9CI), o-Cresol-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD |
| LEDER | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vikt | 116.1077 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?