Läs mer
2-metylfenoxyättiksyra, 98 %
Produktkod. 11464394
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464394 250 g 250g
11444394 10 g 10g
11454394 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13076.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1878-49-5 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-49-5
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00014354
InChI-nyckel QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenoxy acetic acid, 2-2-methylphenoxy acetic acid, 2-methylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-methylphenoxy, o-tolyloxyacetic acid, o-tolyloxy acetic acid, 2-o-tolyloxy acetic acid, acetic acid, o-tolyloxy, acide o-methylphenoxyacetique, unii-pxo85n85g3
PubChem CID 74651
IUPAC-namn 2-(2-metylfenoxi)ättiksyra
LEDER CC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylphenoxyacetic acid
Smältpunkt 152 °C till 156 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1943465
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.