Läs mer
(2-metylfenyl)fenylmetanon (2-metylbensofenon), Mikromol™
Produktkod. 30049643
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049643 100 mg
1 options
Produktkod. 30049643 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0801.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2-metylfenyl)fenylmetanon (2-metylbensofenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Analyt- eller komponentnamn (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196,0888 g/mol